Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambrés ronds Boston transparents à revêtement de sécurité avec bouchons en polypropylène blanc
Click to view available options
Capacité (impériale):
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Capacité (métrique):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Description
- Revêtus d’une couche de plastisol
- Le revêtement résistant aux chocs réduit les risques de casse
- En cas de rupture, le revêtement de sécurité conservera le contenu suffisamment longtemps pour être éliminé
- Le revêtement antidérapant permet également une plus grande facilité de stabilité, humide ou à sec
- Non autoclavable
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 950 ml |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe du col | 29 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 209 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 12 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 33-400 |