Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Safety Clip Conical Joint Clips
POM safety clip for conical ground joints
38.00€ - 49.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11933361
|
Lenz Laborglasintrumente™
01103824 |
Pour joints rodés NS 24/29 |
38.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11963361
|
Lenz Laborglasintrumente™
01103845 |
Pour joints rodés NS 45/40 |
49.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Height adjustable by variable gear rods, also for use with sleeves with grip collar
- Outstanding chemical resistance
- Operating temperature up to approximately 150 °C
Spécification
10 | |
POM | |
Bleu |