Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Safety Clip Conical Joint Clips
POM safety clip for conical ground joints
Marque:  Lenz Laborglasintrumente™ 01103845
Code produit. 11963361
  • 49.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Hauteur réglable par tiges d’engrenages variables, également à utiliser avec les manchons avec collier d’adhérence
  • Excellente résistance chimique
  • Température de fonctionnement jusqu’à environ 150°C
Spécification
Spécification
10
POM
Pour joints rodés NS 45/40