Learn More
Fisherbrand™ Bain de nettoyage à ultrasons chauffant série S
Conçu avec une technologie de balayage et de nettoyage à ultrasons de pointe contrôlée par microprocesseur. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ série S offrent une gamme complète de bains analogiques à ultrasons couvrant les exigences de la recherche en laboratoire, de la sonochimie et des applications de dégazage.
549.00€ - 7535.00€
Spécification
Gamme de température (métrique) 30°C à 80°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 13
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (P x L x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Dimensions (P x L x H) Prix Quantité et disponibilité  
10591203
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1001214
0.8L 116 x 206 x 178 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10551783
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1002060
1,75 L 180 x 175 x 212 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10162372
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1001955
2,75 L 179 x 300 x 214 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10215332
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1002006
4,25 L 179 x 300 x 264 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10345822
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1002238
5.75 L 186 x 365 x 264 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10395912
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1002140
6.9 L 179 x 568 x 214 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10663113
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1002170
9.4 L 179 x 568 x 264 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10239491
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1002279
9,5 L 278 x 365 x 264 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10204762
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1002825
12.75 L 278 x 365 x 321 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10102762
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1002877
18 l 340 x 390 x 321 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15280147
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1071162
28 l 340 x 568 x 321 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10366012
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1003908
45 l 370 x 615 x 467 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10427912
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisherbrand™
1003946
90 L 570 x 715 x 467 mm (P x l x H) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Longue durée de vie grâce aux cuves en acier inox résistant à la cavitation
  • Affichage LED indiquant le temps défini et le temps restant, la température prédéfinie et la température réelle
  • Le nouveau couvercle réduit le bruit et accélère le processus de chauffage
  • Vidange facile du liquide de nettoyage par la conduite d’évacuation via un bouton latéral
  • Panneau de commande disposé de sorte que le liquide ne puisse pas pénétrer les composants électroniques
  • Touche de fonction de dégazage
Spécification
Spécification
30°C à 80°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bain de nettoyage à ultrasons chauffant série S