Learn More
Fisherbrand™ Bain de nettoyage à ultrasons chauffant série S
Conçu avec une technologie de balayage et de nettoyage à ultrasons de pointe contrôlée par microprocesseur. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ série S offrent une gamme complète de bains analogiques à ultrasons couvrant les exigences de la recherche en laboratoire, de la sonochimie et des applications de dégazage.
Marque:  Fisherbrand™ 1003946
Code produit. 10427912
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Longue durée de vie grâce aux cuves en acier inox résistant à la cavitation
  • Affichage LED indiquant le temps défini et le temps restant, la température prédéfinie et la température réelle
  • Poignées de transport ergonomiques en plastique
  • Le nouveau couvercle réduit le bruit et accélère le processus de chauffage
  • Vidange facile du liquide de nettoyage par la conduite d’évacuation via un bouton latéral
  • Panneau de commande disposé de sorte que le liquide ne puisse pas pénétrer les composants électroniques
  • Touche de fonction de dégazage
Spécification
Spécification
Boîtier en acier inox V2A et cuve en acier inox V4A
90 L
230 VCA, 2800 W
Elmasonic S 900 (H)
42 kg
230 VCA
570 x 715 x 467 mm (P x l x H)
Laboratoire, secteur médical, laboratoire dentaire, bijouterie, secteur horloger, optique, atelier et entretien, industrie
30°C à 80°C
Vidéos
  • Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
  • Fisherbrand Ultrasonic baths S series
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Bain de nettoyage à ultrasons chauffant série S > Capacité : 90 L ; Avec chauffage