Learn More
(S)-(-)-3-(Diméthylamino)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
188.00€ - 722.00€
Identifiants chimiques
CAS | 132883-44-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.19 |
Clé InChI | AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N |
Synonyme | 3s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-3-dimethylaminopyrrolidine, s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, s-3-dimethylamino pyrrolidine, 3s-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, 3s-3-dimethylaminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, n,n-dimethyl-, 3s, s-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine |
CID PubChem | 7019156 |
Nom IUPAC | (3S)-N,N-diméthylpyrrolidine-3-amine |
SMILES | CN(C)C1CCNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11936641
|
Thermo Scientific Acros
426450010 |
1 g | Flacon en verre |
188.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11946641
|
Thermo Scientific Acros
426450050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
132883-44-4 | |
114.19 | |
3s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-3-dimethylaminopyrrolidine, s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, s-3-dimethylamino pyrrolidine, 3s-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, 3s-3-dimethylaminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, n,n-dimethyl-, 3s, s-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine | |
(3S)-N,N-diméthylpyrrolidine-3-amine |
C6H14N2 | |
AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N | |
7019156 | |
CN(C)C1CCNC1 |
Spécification
(S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine | |
0.8990g/mL | |
51°C | |
C6H14N2 | |
3s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-3-dimethylaminopyrrolidine, s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, s-3-dimethylamino pyrrolidine, 3s-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, 3s-3-dimethylaminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, n,n-dimethyl-, 3s, s-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine | |
CN(C)C1CCNC1 | |
114.19 | |
114.19 |
132883-44-4 | |
164.0°C | |
96% (GC) | |
0.899 | |
AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N | |
(3S)-N,N-diméthylpyrrolidine-3-amine | |
7019156 | |
97% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.