Learn More
(S)-(-)-3-(Diméthylamino)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11946641
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132883-44-4
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Clé InChI AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N
Synonyme 3s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-3-dimethylaminopyrrolidine, s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, s-3-dimethylamino pyrrolidine, 3s-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, 3s-3-dimethylaminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, n,n-dimethyl-, 3s, s-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine
CID PubChem 7019156
Nom IUPAC (3S)-N,N-diméthylpyrrolidine-3-amine
SMILES CN(C)C1CCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Densité 0.8990g/mL
Point d’ébullition 164.0°C
Point d’éclair 51°C
Plage de pourcentage du dosage 96% (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.899
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.