Learn More
(S)-2-(trifluorométhyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
126.00€ - 634.00€
Identifiants chimiques
CAS | 154727-51-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10F3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 153.15 |
Clé InChI | NAXDEFXCCITWEU-YFKPBYRVSA-N |
Synonyme | s-2-trifluoromethyl piperidine, 2s-2-trifluoromethyl piperidine, s-2-trifluoromethylpiperidine, 2alpha-trifluoromethyl piperidine |
CID PubChem | 42580051 |
Nom IUPAC | (2S)-2-(trifluorométhyl) pipéridine |
SMILES | C1CCNC(C1)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11936481
|
Thermo Scientific Acros
446650010 |
1 g |
126.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11946481
|
Thermo Scientific Acros
446650050 |
5 g |
634.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
154727-51-2 | |
153.15 | |
s-2-trifluoromethyl piperidine, 2s-2-trifluoromethyl piperidine, s-2-trifluoromethylpiperidine, 2alpha-trifluoromethyl piperidine | |
(2S)-2-(trifluorométhyl) pipéridine |
C6H10F3N | |
NAXDEFXCCITWEU-YFKPBYRVSA-N | |
42580051 | |
C1CCNC(C1)C(F)(F)F |
Spécification
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine | |
80.0°C (200.0 Torr) | |
Bouteille en verre | |
s-2-trifluoromethyl piperidine, 2s-2-trifluoromethyl piperidine, s-2-trifluoromethylpiperidine, 2alpha-trifluoromethyl piperidine | |
C1CCNC(C1)C(F)(F)F | |
153.15 | |
153.15 |
154727-51-2 | |
96% min. (GC) | |
C6H10F3N | |
NAXDEFXCCITWEU-YFKPBYRVSA-N | |
(2S)-2-(trifluorométhyl) pipéridine | |
42580051 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
- (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.