Learn More
(S)-2-(trifluorométhyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11936481
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154727-51-2
Formule moléculaire C6H10F3N
Poids moléculaire (g/mol) 153.15
Clé InChI NAXDEFXCCITWEU-YFKPBYRVSA-N
Synonyme s-2-trifluoromethyl piperidine, 2s-2-trifluoromethyl piperidine, s-2-trifluoromethylpiperidine, 2alpha-trifluoromethyl piperidine
CID PubChem 42580051
Nom IUPAC (2S)-2-(trifluorométhyl) pipéridine
SMILES C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Point d’ébullition 80.0°C (200.0 Torr)
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 153.15
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.