Learn More
(S)-(+)-2-(Anilinométhyl)pyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific™
91.00€ - 290.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64030-44-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.26 |
Clé InChI | MCHWKJRTMPIHRA-NSHDSACASA-N |
Synonyme | s-+-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-+-n-2-pyrrolidinomethyl aniline, s-phenyl-pyrrolidin-2-ylmethyl-amine, n-2s-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, pubchem8116, 2s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, n-2s-pyrrolidin-2-yl methyl aniline |
CID PubChem | 6950385 |
Nom IUPAC | N-[[(2S)-pyrrolidine-2-yl]méthyl]aniline |
SMILES | C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11956761
|
Thermo Scientific Acros
445800010 |
1 g |
91.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11966761
|
Thermo Scientific Acros
445800050 |
5 g | |||||||
Description
Identifiants chimiques
64030-44-0 | |
176.26 | |
s-+-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-+-n-2-pyrrolidinomethyl aniline, s-phenyl-pyrrolidin-2-ylmethyl-amine, n-2s-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, pubchem8116, 2s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, n-2s-pyrrolidin-2-yl methyl aniline | |
N-[[(2S)-pyrrolidine-2-yl]méthyl]aniline |
C11H16N2 | |
MCHWKJRTMPIHRA-NSHDSACASA-N | |
6950385 | |
C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 |
Spécification
(S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine | |
19°C | |
95% | |
+ 1.63 | |
MCHWKJRTMPIHRA-NSHDSACASA-N | |
N-[[(2S)-pyrrolidine-2-yl]méthyl]aniline | |
6950385 | |
95% |
64030-44-0 | |
126°C (0.1 kPa) | |
C11H16N2 | |
s-+-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-+-n-2-pyrrolidinomethyl aniline, s-phenyl-pyrrolidin-2-ylmethyl-amine, n-2s-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, pubchem8116, 2s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, n-2s-pyrrolidin-2-yl methyl aniline | |
C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 | |
176.26 | |
176.26 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.