Learn More
(S)-(+)-2-(Anilinométhyl)pyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11956761
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 64030-44-0
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Clé InChI MCHWKJRTMPIHRA-NSHDSACASA-N
Synonyme s-+-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-+-n-2-pyrrolidinomethyl aniline, s-phenyl-pyrrolidin-2-ylmethyl-amine, n-2s-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, pubchem8116, 2s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, n-2s-pyrrolidin-2-yl methyl aniline
CID PubChem 6950385
Nom IUPAC N-[[(2S)-pyrrolidine-2-yl]méthyl]aniline
SMILES C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Point de fusion 19°C
Point d’ébullition 126°C (0.1 kPa)
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 1 g
Rotation spécifique + 1.63
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.