Learn More
(S)-(+)-2-Aminooctane, ChiPros™ 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
51.80€ - 553.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34566-04-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.247 |
Numéro MDL | MFCD01091021 |
Clé InChI | HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N |
Synonyme | s-2-aminooctane, s-2-octanamine, s-2-octylamine, 2-octanamine, 2s, unii-7vj4uq98e4, 2s-octan-2-amine, s-+-2-aminooctane, +-2-octylamine, +-2-aminooctane, 2-octanamine, s |
CID PubChem | 6999019 |
Nom IUPAC | (2S)-octan-2-amine |
SMILES | CCCCCCC(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19309.03 |
1 g |
51.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19309.06 |
5 g |
151.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19309.14 |
25 g |
553.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
34566-04-6 | |
129.247 | |
HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N | |
6999019 | |
CCCCCCC(C)N |
C8H19N | |
MFCD01091021 | |
s-2-aminooctane, s-2-octanamine, s-2-octylamine, 2-octanamine, 2s, unii-7vj4uq98e4, 2s-octan-2-amine, s-+-2-aminooctane, +-2-octylamine, +-2-aminooctane, 2-octanamine, s | |
(2S)-octan-2-amine |
Spécification
(S)-(+)-2-Aminooctane | |
<-20°C | |
50°C (122°F) | |
C8H19N | |
UN2734 | |
s-2-aminooctane, s-2-octanamine, s-2-octylamine, 2-octanamine, 2s, unii-7vj4uq98e4, 2s-octan-2-amine, s-+-2-aminooctane, +-2-octylamine, +-2-aminooctane, 2-octanamine, s | |
CCCCCCC(C)N | |
129.247 | |
129.25 |
34566-04-6 | |
163°C to 165°C | |
ee ≥99 % | |
MFCD01091021 | |
1719319 | |
HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N | |
(2S)-octan-2-amine | |
6999019 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H314-H318-H226
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement
P210-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIFS, FLAMMABLES, N.S.A.
RUO – Research Use Only