Learn More
(S)-(+)-2-Aminooctane, ChiPros™ 99+ %, ee 99+  %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364216
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34566-04-6
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.247
Numéro MDL MFCD01091021
Clé InChI HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s-2-aminooctane, s-2-octanamine, s-2-octylamine, 2-octanamine, 2s, unii-7vj4uq98e4, 2s-octan-2-amine, s-+-2-aminooctane, +-2-octylamine, +-2-aminooctane, 2-octanamine, s
CID PubChem 6999019
Nom IUPAC (2S)-octan-2-amine
SMILES CCCCCCC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Aminooctane
Point de fusion <-20°C
Point d’ébullition 163°C to 165°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Quantité 1 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 1719319
Poids de la formule 129.25
Pourcentage de pureté ≥99%