Learn More
(S)-(+)-2,3-O-isopropylidèneglycérol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.50€ - 139.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22323-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.16 |
Numéro MDL | MFCD00063239 |
Clé InChI | RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol |
CID PubChem | 736057 |
Nom IUPAC | (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol |
SMILES | CC1(C)OCC(CO)O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11415957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24488.04 |
2 g |
43.50€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11425957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24488.09 |
10 g |
139.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol acts as a MEK inhibitor with antitumor activity. It is also employed in the preparation of a chiral allylic triol through extrusion of sulfur dioxide from an alfa,beta-epoxysulfone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (S)-(+)-2,3-O-isopropylidèneglycérol agit comme un inhibiteur de MEK doté d’une activité antitumorale. Il est également utilisé dans la préparation d’un triol allylique chiral par extrusion du dioxyde de soufre à partir d’une alpha,bêta-époxysulfone.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et du chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
22323-82-6 | |
132.16 | |
RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N | |
736057 | |
CC1(C)OCC(CO)O1 |
C6H12O3 | |
MFCD00063239 | |
s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol | |
(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol |
Spécification
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol | |
1.066 | |
80°C (176°F) | |
1.435 | |
80118 | |
s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol | |
RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N | |
CC1(C)OCC(CO)O1 | |
132.16 | |
132.18 |
22323-82-6 | |
82°C to 83°C (14 mmHg) | |
C6H12O3 | |
MFCD00063239 | |
14,5213 | |
Miscible with water and chloroform. | |
+11.5° (c=5 in Methanol) | |
(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol | |
736057 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 244-910-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only