Learn More
(S)-(+)-2,3-O-isopropylidèneglycérol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415957
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
(S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol acts as a MEK inhibitor with antitumor activity. It is also employed in the preparation of a chiral allylic triol through extrusion of sulfur dioxide from an alfa,beta-epoxysulfone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(+)-2,3-O-isopropylidèneglycérol agit comme un inhibiteur de MEK doté d’une activité antitumorale. Il est également utilisé dans la préparation d’un triol allylique chiral par extrusion du dioxyde de soufre à partir d’une alpha,bêta-époxysulfone.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et du chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22323-82-6
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00063239
Clé InChI RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol
CID PubChem 736057
Nom IUPAC (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
SMILES CC1(C)OCC(CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
Densité 1.066
Point d’ébullition 82°C to 83°C (14 mmHg)
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.435
Quantité 2 g
Beilstein 80118
Merck Index 14,5213
Informations sur la solubilité Miscible with water and chloroform.
Rotation optique +11.5° (c=5 in Methanol)
Poids de la formule 132.18
Pourcentage de pureté 98%