Learn More
(S)-1-Cyclopropyléthylamine, ChiPros™, 98 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
75.90€ - 226.00€
Identifiants chimiques
CAS 195604-39-8
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL MFCD08064289
Clé InChI IXCXVGWKYIDNOS-BYPYZUCNSA-N
CID PubChem 7363995
Nom IUPAC (1S)-1-cyclopropyléthanamine
SMILES CC(C1CC1)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11491740
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27499.03
1 g
75.90€
1g
11401750
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27499.06
5 g
226.00€
5g
Description
Description
(S)-1-Cyclopropylethylamine acts as a chiral and organic building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (S)-1-cyclopropyléthylamine agit comme un bloc de construction chiral et organique dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
195604-39-8
85.15
IXCXVGWKYIDNOS-BYPYZUCNSA-N
(1S)-1-cyclopropyléthanamine
C5H11N
MFCD08064289
7363995
CC(C1CC1)N
Spécification
(S)-1-Cyclopropylethylamine
-68°C
95°C
ee ≥98 %
MFCD08064289
Air Sensitive
Miscible with water.
CC(C1CC1)N
85.15
85.15
195604-39-8
0.799
3°C (37°F)
C5H11N
UN2733
s-1-cyclopropylethylamine, s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethan-1-amine, 1 s-1-cyclopropylethanamine, n-s-1-cyclopropyl-ethyl-amine, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, cyclopropanemethanamine,a-methyl-, as, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, ee 98+%, s-1-cyclopropylethylamine, chipros r , produced by basf
IXCXVGWKYIDNOS-BYPYZUCNSA-N
(1S)-1-cyclopropyléthanamine
7363995
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon