Learn More
(S)-1-Cyclopropyléthylamine, ChiPros™, 98 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11401750
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
(S)-1-Cyclopropylethylamine acts as a chiral and organic building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (S)-1-cyclopropyléthylamine agit comme un bloc de construction chiral et organique dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 195604-39-8
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL MFCD08064289
Clé InChI IXCXVGWKYIDNOS-BYPYZUCNSA-N
CID PubChem 7363995
Nom IUPAC (1S)-1-cyclopropyléthanamine
SMILES CC(C1CC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-Cyclopropylethylamine
Point de fusion -68°C
Densité 0.799
Point d’ébullition 95°C
Point d’éclair 3°C (37°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥98 %
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme s-1-cyclopropylethylamine, s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethan-1-amine, 1 s-1-cyclopropylethanamine, n-s-1-cyclopropyl-ethyl-amine, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, cyclopropanemethanamine,a-methyl-, as, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, ee 98+%, s-1-cyclopropylethylamine, chipros r , produced by basf
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 85.15
Pourcentage de pureté 98%