Learn More
(S)-(+)-1-bromo-2-méthylbutane, 97 %, stab. avec carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
186.00€ - 618.00€
Identifiants chimiques
CAS | 534-00-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.05 |
Numéro MDL | MFCD00078662 |
Clé InChI | XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N |
Synonyme | s-1-bromo-2-methylbutane, s-+-1-bromo-2-methylbutane, butane, 1-bromo-2-methyl-, 2s, unii-cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methylbutane, d-amyl bromide, cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methyl-butane, +-2-methylbutyl bromide, butane, 1-bromo-2-methyl-, s |
CID PubChem | 5464167 |
Nom IUPAC | (2 S)-1-bromo-2-méthylbutane |
SMILES | CC[C@H](C)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11456140
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27078.06 |
5 g |
186.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11466140
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27078.14 |
25 g |
618.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, is used for the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (S)-(+)-1-bromo-2-méthylbutane est utilisé pour la synthèse de cristaux liquides nématiques chiraux et de réactifs de Grignard optiquement actifs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver loin des agents oxydants forts, et des bases fortes. Sensible à la lumière.
Identifiants chimiques
534-00-9 | |
151.05 | |
XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N | |
5464167 | |
CC[C@H](C)CBr |
C5H11Br | |
MFCD00078662 | |
s-1-bromo-2-methylbutane, s-+-1-bromo-2-methylbutane, butane, 1-bromo-2-methyl-, 2s, unii-cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methylbutane, d-amyl bromide, cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methyl-butane, +-2-methylbutyl bromide, butane, 1-bromo-2-methyl-, s | |
(2 S)-1-bromo-2-méthylbutane |
Spécification
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane | |
534-00-9 | |
121°C to 122°C | |
C5H11Br | |
MFCD00078662 | |
1718815 | |
14,601 | |
Insoluble in water. | |
+4.5° (Neat) | |
(2 S)-1-bromo-2-méthylbutane | |
5464167 | |
97% |
stabilized with potassium carbonate | |
1.223 | |
22°C (79°F) | |
1.4455 | |
UN1993 | |
Light sensitive; May form a precipitate | |
s-1-bromo-2-methylbutane, s-+-1-bromo-2-methylbutane, butane, 1-bromo-2-methyl-, 2s, unii-cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methylbutane, d-amyl bromide, cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methyl-butane, +-2-methylbutyl bromide, butane, 1-bromo-2-methyl-, s | |
XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N | |
CC[C@H](C)CBr | |
151.05 | |
151.05 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 208-583-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only