Learn More
(S)-(+)-1-bromo-2-méthylbutane, 97 %, stab. avec carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11456140
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, is used for the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(+)-1-bromo-2-méthylbutane est utilisé pour la synthèse de cristaux liquides nématiques chiraux et de réactifs de Grignard optiquement actifs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver loin des agents oxydants forts, et des bases fortes. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-00-9
Formule moléculaire C5H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 151.05
Numéro MDL MFCD00078662
Clé InChI XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Synonyme s-1-bromo-2-methylbutane, s-+-1-bromo-2-methylbutane, butane, 1-bromo-2-methyl-, 2s, unii-cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methylbutane, d-amyl bromide, cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methyl-butane, +-2-methylbutyl bromide, butane, 1-bromo-2-methyl-, s
CID PubChem 5464167
Nom IUPAC (2 S)-1-bromo-2-méthylbutane
SMILES CC[C@H](C)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Note relative au nom stabilized with potassium carbonate
Densité 1.223
Point d’ébullition 121°C to 122°C
Point d’éclair 22°C (79°F)
Indice de réfraction 1.4455
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1718815
Sensibilité Light sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,601
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique +4.5° (Neat)
Poids de la formule 151.05
Pourcentage de pureté 97%