Learn More
Hydrate de Rutine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
37.70€ - 512.00€
Identifiants chimiques
CAS | 207671-50-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H30O16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 610.52 |
Numéro MDL | MFCD01319140 |
Clé InChI | IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N |
Synonyme | rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid |
CID PubChem | 5280805 |
ChEBI | CHEBI:28527 |
Nom IUPAC | 2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10071480
|
Thermo Scientific Acros
132390050 |
5 g | Bouteille en verre |
37.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10356970
|
Thermo Scientific Acros
132391000 |
100 g | Flacon en plastique |
168.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10327020
|
Thermo Scientific Acros
132395000 |
500 g | Flacon en plastique |
512.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
207671-50-9 | |
610.52 | |
IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N | |
5280805 | |
2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
C27H30O16 | |
MFCD01319140 | |
rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid | |
CHEBI:28527 | |
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
Spécification
Rutin hydrate | |
207671-50-9 | |
Blanc | |
Authentique | |
C27H30O16 | |
15, 8438 | |
Solubility in water: 1g/8l. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in pyridine and formamide,slightly soluble in alcohol and acetone,practically insoluble in chloroform,carbone,disulfide and benzene | |
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | |
610.52 | |
CHEBI:28527 | |
97+% |
97.0-102.0% | |
195.0°C | |
5.5 % to 9.0 % (500mg, 130°C, 3 hrs) (vacuum) | |
97+% | |
MFCD01319140 | |
rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid | |
IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N | |
2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one | |
5280805 | |
664.58 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
SENSIBLE À LA LUMIÈRE
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 205-814-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VM2975000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only