Learn More
Hydrate de Rutine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10327020
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207671-50-9
Formule moléculaire C27H30O16
Poids moléculaire (g/mol) 610.52
Numéro MDL MFCD01319140
Clé InChI IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N
Synonyme rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid
CID PubChem 5280805
ChEBI CHEBI:28527
Nom IUPAC 2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyméthyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rutin hydrate
Note relative au nom 97.0-102.0%
Point de fusion 195.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 5.5 % to 9.0 % (500mg, 130°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Merck Index 15, 8438
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/8l. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in pyridine and formamide,slightly soluble in alcohol and acetone,practically insoluble in chloroform,carbone,disulfide and benzene
Poids de la formule 664.58
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre