Learn More
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, Ru 54 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
85.90€ - 1981.00€
Identifiants chimiques
CAS | 32740-79-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.07 |
Numéro MDL | MFCD00149846 |
Clé InChI | WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dioxoruthenium |
SMILES | O=[Ru]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011803.03 |
1 g |
85.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011803.06 |
5 g |
429.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011803.14 |
25 g |
1981.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
32740-79-7 | |
133.07 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Ru]=O |
O2Ru | |
MFCD00149846 | |
dioxoruthenium |
Spécification
Ruthenium(IV) oxide hydrate | |
32740-79-7 | |
Poudre | |
O2Ru | |
Insoluble in water. Soluble in HClInsoluble in water. | |
O=[Ru]=O | |
133.07 | |
Odorless |
1200° (sublimation) | |
Noir | |
Ru 54% min. | |
MFCD00149846 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoruthenium | |
133.07 (Anhydrous) | |
Black powder |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P501c
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-840-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche