Learn More
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, Ru 54 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351838
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32740-79-7
Formule moléculaire O2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 133.07
Numéro MDL MFCD00149846
Clé InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dioxoruthénium
SMILES O=[Ru]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(IV) oxide hydrate
Point de fusion 1200° (sublimation)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage Ru 54% min.
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in HClInsoluble in water.
Poids de la formule 133.07 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect Black powder
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt