Learn More
Oxyde de chlorure de ruthénium(III), ammoniacé, Ru 35,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Coloration microscopique
85.80€ - 353.00€
Identifiants chimiques
CAS | 11103-72-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6H46N14O2Ru3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 790.374 |
Numéro MDL | MFCD00011479 |
Clé InChI | JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride |
CID PubChem | 16218584 |
Nom IUPAC | hexachlorure de ruthénium(2+), azane, dihydraté |
SMILES | N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011806.03 |
1 g |
85.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011806.06 |
5 g |
353.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
11103-72-3 | |
790.374 | |
JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H | |
16218584 | |
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2] |
Cl6H46N14O2Ru3 | |
MFCD00011479 | |
6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride | |
hexachlorure de ruthénium(2+), azane, dihydraté |
Spécification
Ruthenium(III) chloride oxide | |
Ammoniated | |
Rouge | |
Cl6H46N14O2Ru3 | |
MFCD00011479 | |
6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride | |
JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H | |
hexachlorure de ruthénium(2+), azane, dihydraté | |
16218584 | |
≥34.8% Ruthenium | |
3.110 g/mL |
>500°C (decomposition) | |
11103-72-3 | |
Cristalline | |
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6 | |
14,8300 | |
Soluble in water and ammonium hydroxide. | |
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2] | |
790.374 | |
786.35 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'rtecsNumber' : VM2656500
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche