Learn More
Oxyde de chlorure de ruthénium(III), ammoniacé, Ru 35,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341848
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Coloration microscopique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11103-72-3
Formule moléculaire Cl6H46N14O2Ru3
Poids moléculaire (g/mol) 790.374
Numéro MDL MFCD00011479
Clé InChI JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Synonyme 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
CID PubChem 16218584
Nom IUPAC hexachlorure de ruthénium(2+), azane, dihydraté
SMILES N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) chloride oxide
Point de fusion >500°C (decomposition)
Note relative au nom Ammoniated
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Formule linéaire [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Merck Index 14,8300
Informations sur la solubilité Soluble in water and ammonium hydroxide.
Poids de la formule 786.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥34.8% Ruthenium
Odeur Odorless
Densité 3.110 g/mL