Learn More
Chlorure de ruthénium(III) hydraté, Premion™, 99,99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
172.00€ - 684.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14898-67-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.42 |
Numéro MDL | MFCD00149844 |
Clé InChI | YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | ruthenium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11399538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043364.04 |
2 g |
172.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043364.09 |
10 g |
684.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14898-67-0 | |
207.42 | |
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] |
Cl3Ru | |
MFCD00149844 | |
ruthenium(3+) trichloride |
Spécification
Ruthenium (III) chloride hydrate | |
14898-67-0 | |
Cristalline | |
Cl3Ru | |
UN3260 | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] | |
207.42 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
100°C (decomposition) | |
Noir | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149844 | |
14,8302 | |
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K | |
ruthenium(3+) trichloride | |
207.43 (Anhydrous) | |
Premion™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H290-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif en cas d’ingestion.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-167-5
missing translation for 'rtecsNumber' : VM2650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche