Learn More
Chlorure de ruthénium(III) hydraté, Premion™, 99,99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309548
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14898-67-0
Formule moléculaire Cl3Ru
Poids moléculaire (g/mol) 207.42
Numéro MDL MFCD00149844
Clé InChI YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium (III) chloride hydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)
Couleur Noir
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,8302
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 207.43 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Sensibilité Hygroscopic