Learn More
Chlorure de ruthénium(III) hydraté, 99,9 % (à base de PGM), Ru 38 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
114.57€ - 2541.65€
Identifiants chimiques
CAS 14898-67-0
Formule moléculaire Cl3Ru
Poids moléculaire (g/mol) 207.42
Numéro MDL MFCD00149844
Clé InChI YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11371678
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011043.04
2 g
114.57€
2g
11381678
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011043.09
10 g
573.86€
10g
11391678
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011043.18
50 g
2541.65€
50g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14898-67-0
207.42
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Cl3Ru
MFCD00149844
ruthenium(3+) trichloride
Spécification
Ruthenium(III) chloride hydrate
PGM basis, Ru 38% min.
Cristalline
Cl3Ru
Very soluble in water. Soluble in alcohol,acetone.
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
207.42
Pungent
Black crystalline or powder
100°dec
14898-67-0
99.9%
MFCD00149844
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
ruthenium(3+) trichloride
207.43 (Anhydrous)
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-167-5
missing translation for 'rtecsNumber' : VM2650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante