Learn More
Chlorure de ruthénium(III) hydraté, 99,9 % (à base de PGM), Ru 38 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371678
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14898-67-0
Formule moléculaire Cl3Ru
Poids moléculaire (g/mol) 207.42
Numéro MDL MFCD00149844
Clé InChI YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) chloride hydrate
Point de fusion 100°dec
Note relative au nom PGM basis, Ru 38% min.
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Soluble in alcohol,acetone.
Poids de la formule 207.43 (Anhydrous)
Odeur Pungent
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Black crystalline or powder