Learn More
Chlorure de ruthénium(III) hydraté, 35 - 40 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
74.30€ - 4335.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14898-67-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.42 |
Numéro MDL | MFCD00149844 |
Clé InChI | YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | Ruthenium trichloride |
Nom IUPAC | ruthenium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10723201
|
Thermo Scientific Acros
195480010 |
1 g | Flacon en verre |
74.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10154450
|
Thermo Scientific Acros
195480050 |
5 g | Flacon en verre |
275.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10348190
|
Thermo Scientific Acros
195480250 |
25 g | Flacon en verre |
1308.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13418448
|
Thermo Scientific Acros
195481000 |
100 g | Flacon en verre |
4335.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14898-67-0 | |
207.42 | |
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K | |
ruthenium(3+) trichloride |
Cl3Ru | |
MFCD00149844 | |
Ruthenium trichloride | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] |
Spécification
Ruthenium(III) chloride hydrate | |
14898-67-0 | |
Poudre | |
RuCl3·xH2O | |
04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292 | |
Ruthenium trichloride | |
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K | |
ruthenium(3+) trichloride | |
207.42 |
35 - 40% Ru | |
Brun à noir | |
Cl3Ru | |
MFCD00149844 | |
14, 8302 | |
Solubility in water: soluble | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] | |
207.42 | |
35 to 40% Ru |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
- Ruthenium(III) chloride hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.