Learn More
Chlorure de ruthénium(III) hydraté, 35 - 40 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10348190
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14898-67-0
Formule moléculaire Cl3Ru
Poids moléculaire (g/mol) 207.42
Numéro MDL MFCD00149844
Clé InChI YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Ruthenium trichloride
Nom IUPAC ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) chloride hydrate
Note relative au nom 35 - 40% Ru
Couleur Brun à noir
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Formule linéaire RuCl3·xH2O
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Merck Index 14, 8302
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 207.42
Pourcentage de pureté 35 to 40% Ru
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ruthenium(III) chloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.