Learn More
Hydroxyde de rubidium, solution aqueuse 50 % p/p, + 99,6 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
109.00€ - 540.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-82-3 |
---|---|
Formule moléculaire | HORb |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.48 |
Numéro MDL | MFCD00011194 |
Clé InChI | CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | rubidium hydroxide, rubidium hydroxide rb oh, rboh, rubidium 1+ hydroxide, rubidium hydroxide solution, rubidiumol, rubidium hydoxide, rubidium hydroxide sup 81 rb, rubidium monohydroxide, rb.ho |
CID PubChem | 62393 |
ChEBI | CHEBI:32108 |
Nom IUPAC | rubidium(1+) hydroxide |
SMILES | [OH-].[Rb+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010565.NC |
10 g |
109.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010565.NE |
50 g |
540.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rubidium Hydroxide is used to give fireworks a violet color. It is a notable ntermediate in the synthesis of other rubidium compounds. It is used in photography and storage batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1310-82-3 | |
102.48 | |
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M | |
62393 | |
rubidium(1+) hydroxide |
HORb | |
MFCD00011194 | |
rubidium hydroxide, rubidium hydroxide rb oh, rboh, rubidium 1+ hydroxide, rubidium hydroxide solution, rubidiumol, rubidium hydoxide, rubidium hydroxide sup 81 rb, rubidium monohydroxide, rb.ho | |
CHEBI:32108 | |
[OH-].[Rb+] |
Spécification
Rubidium hydroxide | |
Jaune | |
(Base des métaux) | |
RbOH | |
UN2677 | |
rubidium hydroxide, rubidium hydroxide rb oh, rboh, rubidium 1+ hydroxide, rubidium hydroxide solution, rubidiumol, rubidium hydoxide, rubidium hydroxide sup 81 rb, rubidium monohydroxide, rb.ho | |
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M | |
rubidium(1+) hydroxide | |
62393 | |
102.48 (Anhydrous) | |
50% w/w aq. soln. |
1310-82-3 | |
Des mesures | |
HORb | |
MFCD00011194 | |
14,8285 | |
Soluble in ethanol and water. | |
[OH-].[Rb+] | |
102.48 | |
CHEBI:32108 | |
≥99.6% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLUTION D’HYDROXYDE DE RUBIDIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 215-186-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VL8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only