Learn More
Hydroxyde de rubidium, solution aqueuse 50 % p/p, + 99,6 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11345799
Hydroxyde de rubidium, solution aqueuse 50 % p/p, + 99,6 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345799
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11345799
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010565.NE
Rubidium Hydroxide is used to give fireworks a violet color. It is a notable ntermediate in the synthesis of other rubidium compounds. It is used in photography and storage batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-82-3
Formule moléculaire HORb
Poids moléculaire (g/mol) 102.48
Numéro MDL MFCD00011194
Clé InChI CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium hydroxide, rubidium hydroxide rb oh, rboh, rubidium 1+ hydroxide, rubidium hydroxide solution, rubidiumol, rubidium hydoxide, rubidium hydroxide sup 81 rb, rubidium monohydroxide, rb.ho
CID PubChem 62393
ChEBI CHEBI:32108
Nom IUPAC rubidium(1+) hydroxide
SMILES [OH-].[Rb+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium hydroxide
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire RbOH
Numéro UN UN2677
Merck Index 14,8285
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and water.
Poids de la formule 102.48 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99.6%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Nom du produit
Hydroxyde de rubidium, solution aqueuse 50 % p/p, + 99,6 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >