Learn More
OHAUS™ Tapis en caoutchouc
Le tapis en caoutchouc OHAUS™ est un accessoire à utiliser avec divers plateformes.
Marque: OHAUS™ 30400065
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec les plateformes
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Maintenez le matériel de laboratoire en place
Spécification
Tapis de plateforme | |
24,00 po | |
61 x 91,4 cm | |
61,00 cm | |
91,40 cm | |
Plateforme |
Caoutchouc | |
61,00 cm | |
24,00 po | |
36,00 po | |
Tapis en caoutchouc, 61 x 91 cm |