Learn More
Epredia™ Bain-marie rond numérique dans des sections tissulaires, 230 V
Bénéficiez de la précision, de la fiabilité et de la facilité d’utilisation grâce à ce bain-marie rond numérique dans des sections tissulaires Epredia™.
1525.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 3,5 L |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat d'analyse (COA), Certificat de conformité (COC) |
Communications | Numérique |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15553646
|
Epredia™
A84600060 |
230 V |
1525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Caractéristiques
- Bol profond pour faciliter le prélèvement de sections
- Le bol large peut accueillir des rubans de sections plus longs
- Grande surface pour se reposer les mains lors de sections flottantes
- Disjoncteurs miniatures pour une facilité d’utilisation. Il suffit de les actionner pour réinitialiser
- Finition de peinture antimicrobienne (ion argent) pour inhiber la croissance bactérienne
Efficacité de chauffage
- Système de chauffage ultra-rapide
- Surface glissante de séchage importante à l’arrière de l’instrument
- Un couvercle sécurisé réduit la contamination en suspension dans l’air, l’évaporation et améliore l’efficacité du chauffage
- Coupure automatique en cas de surchauffe pour plus de sécurité
Spécification
3,5 L | |
Certificat d'analyse (COA), Certificat de conformité (COC) | |
Numérique |