Learn More
Epredia™ Bain-marie rond numérique dans des sections tissulaires, 230 V
Bénéficiez de la précision, de la fiabilité et de la facilité d’utilisation grâce à ce bain-marie rond numérique dans des sections tissulaires Epredia™.
Marque:  Epredia™ A84600060
1267.46 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21852" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15553646
  • 1525.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Caractéristiques
  • Bol profond pour faciliter le prélèvement de sections
  • Le bol large peut accueillir des rubans de sections plus longs
  • Grande surface pour se reposer les mains lors de sections flottantes
  • Disjoncteurs miniatures pour une facilité d’utilisation. Il suffit de les actionner pour réinitialiser
  • Finition de peinture antimicrobienne (ion argent) pour inhiber la croissance bactérienne
Efficacité de chauffage
  • Système de chauffage ultra-rapide
  • Surface glissante de séchage importante à l’arrière de l’instrument
  • Un couvercle sécurisé réduit la contamination en suspension dans l’air, l’évaporation et améliore l’efficacité du chauffage
  • Coupure automatique en cas de surchauffe pour plus de sécurité
Spécification
Spécification
3,5 L
Certificat d'analyse (COA), Certificat de conformité (COC)
Numérique
230 V