Learn More
IKA™ Portoir pour flacon à fond rond
Round bottom flask inlay constructed of anodized aluminum
93.00€ - 155.00€
Spécification
Forme Fond rond
Température (métrique) 180°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15224007
Afficher les documents Détails de la promotion
IKA™
0025000637
25 ml
93.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15178449
Afficher les documents Détails de la promotion
IKA™
0025000638
50 ml
101.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15213305
Afficher les documents Détails de la promotion
IKA™
0025000636
10 ml
93.00€
1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15214037
Afficher les documents Détails de la promotion
IKA™
0025000641
100 ml
101.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15284037
Afficher les documents Détails de la promotion
IKA™
0025000644
500 ml
155.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-01-2025
Description
  • Round bottom
  • Anodized aluminum construction
  • Temperature resistant
Spécification
Spécification
Fond rond
180°C