Learn More
IKA™ Portoir pour flacon à fond rond
Round bottom flask inlay constructed of anodized aluminum
Marque: IKA™ 0025000644
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fond rond
- Structure en aluminium anodisé
- Résistant aux températures
Spécification
500 ml | |
108 mm | |
180°C |
4,3 in | |
Fond rond | |
Flacon à flacon |