Learn More
IKA™ Portoir pour flacon à fond rond
Compatible with several IKA stirrers.
165.00€ - 347.00€
Spécification
Comprend | Sans poignée |
---|---|
Forme | Fond rond |
Température (métrique) | 180°C |
Type | Portoir de flacons |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15188449
|
IKA™
0025000634 |
100 ml |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15254037
|
IKA™
0025000833 |
1000 ml |
283.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15375051
|
IKA™
0025000834 |
2000 ml |
347.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Round/hollow cylindrical bottom
- Aluminum anodized
Spécification
Sans poignée | |
Fond rond | |
180°C | |
Portoir de flacons |