Learn More
IKA™ Portoir pour flacon à fond rond
Compatible with several IKA stirrers.
Marque: IKA™ 0025000834
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fond cylindrique rond/creux
- Aluminium anodisé
Spécification
2000 ml | |
195 mm | |
Fond rond | |
Portoir de flacons |
7,7 in | |
Sans poignée | |
180°C |