Learn More
Kimble Chase™ Tube de culture en verre borosilicaté à fond rond
Marque:  Kimble Chase™ 73770-20125
Code produit. 11888482
  • 382.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tube de culture usage unique
• Col fileté
• Verre sodocalcique ou borosilicaté Kimax avec zone de marquage en chevron
• Tube sodocalcique
• Accessoires obligatoires un bouchon vissant polypropylène PP ou phénolique avec joint caoutchouc
• Inclus sans bouchon. Sans zone de marquage. Conditionnement: lot de 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25mL
Oui
500Pack
Tube de culture