Learn More
Kimble Chase™ Tube de culture en verre borosilicaté à fond rond
382.00€ - 430.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Conditionnement | 500Pack |
Type de produit | Tube de culture |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11888482
|
Kimble Chase™
73770-20125 |
25mL |
382.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11843133
|
Kimble Chase™
73770-20150 |
30mL |
430.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Tube de culture usage unique• Col fileté
• Verre sodocalcique ou borosilicaté Kimax avec zone de marquage en chevron
• Tube sodocalcique
• Accessoires obligatoires un bouchon vissant polypropylène PP ou phénolique avec joint caoutchouc
• Inclus sans bouchon. Sans zone de marquage. Conditionnement: lot de 500
Spécification
Oui | |
500Pack | |
Tube de culture |