Learn More
Grant Instruments™ Rotor pour centrifugeuses de paillasse compactes série PCV
Convient aux centrifugeuses de paillasse PCV-2400 Combi-Spin et PVC-6400 Multi-Spin. Le rotor Grant Instruments™ pour centrifugeuses de paillasse compactes série PCV offre une polyvalence grâce aux rotors interchangeables pour différentes tailles de microtubes.
44.85€
Code produit | Marque | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11481028
|
Grant Instruments™
PSR-16 |
16 (2 barrettes de microtubes) |
44.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11451028
|
Grant Instruments™
PR2-05 |
16 |
44.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11471028
|
Grant Instruments™
PR2-05-02 |
18 |
44.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- PR2-05: Rotor de centrifugeuse interchangeable pour 8 microtubes de 1,5/2,0 ml + 8 microtubes de 0,5 ml (en option)
- PR2-05-02 : Rotor de centrifugeuse interchangeable pour 6 microtubes de 1,5/2,0 ml + 6 microtubes de 0,2 ml (en option)
- PSR-16: Rotor de centrifugeuse interchangeable pour 2 barrettes de microtubes de 0,2 ml à 8 puits (en option)