Learn More
Grant Instruments™ Rotor pour centrifugeuses de paillasse compactes série PCV
Convient aux centrifugeuses de paillasse PCV-2400 Combi-Spin et PVC-6400 Multi-Spin. Le rotor Grant Instruments™ pour centrifugeuses de paillasse compactes série PCV offre une polyvalence grâce aux rotors interchangeables pour différentes tailles de microtubes.
Marque: Grant Instruments™ PR2-05
41.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21988" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PR2-05: Rotor de centrifugeuse interchangeable pour 8 microtubes de 1,5/2,0 ml + 8 microtubes de 0,5 ml (en option)
- PR2-05-02 : Rotor de centrifugeuse interchangeable pour 6 microtubes de 1,5/2,0 ml + 6 microtubes de 0,2 ml (en option)
- PSR-16 : Rotor de centrifugeuse interchangeable pour 2 barrettes de microtubes de 0,2 ml à 8 puits (en option)
Spécification
Microtube de 8 x 1,5 / 2,0 ml plus 8 x 0,5 ml | |
16 |