Learn More
IKA™ Fuseau à aube ROTAVISC
Fuseau à aube conçu pour une utilisation avec les viscosimètres IKA™ ROTAVISC.
249.00€ - 381.00€
Spécification
Type de produit | Fuseau à ailettes |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Viscosimètre IKA™ ROTAVISC |
Matériau | AISI 316L |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17277549
|
IKA™
0025006853 |
Fuseau à ailettes VAN-SP-1 |
381.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17287549
|
IKA™
0025006854 |
Fuseau à ailettes VAN-SP-2 |
308.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297549
|
IKA™
0025006855 |
Fuseau à ailettes VAN-SP-3 |
281.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17207559
|
IKA™
0025006856 |
Fuseau à ailettes VAN-SP-4 |
264.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17247569
|
IKA™
0025008376 |
Fuseau à ailettes VAN-SP-5 |
249.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Couplage rapide
- Crochet d’attelage
- Filetage gaucher M2.5
Spécification
Fuseau à ailettes | |
Viscosimètre IKA™ ROTAVISC | |
AISI 316L |