Learn More
IKA™ Fuseau à aube ROTAVISC
Fuseau à aube conçu pour une utilisation avec les viscosimètres IKA™ ROTAVISC.
Marque: IKA™ 0025008376
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couplage rapide
- Crochet d’attelage
- Filetage gaucher M2.5
Spécification
Fuseau à ailettes | |
Viscosimètre IKA™ ROTAVISC | |
Fuseau à ailettes VAN-SP-5 | |
AISI 316L |