Learn More
Cole-Parmer™ Rocking Platform
Complement your hybridization incubation systems with this Rocking Platform.
252.84€ - 263.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tubes d’hybridation |
---|---|
Capacité | Tubes d’hybridation |
Matériau | Acier inoxydable |
Type | Accessoire ; Plateforme basculante |
Code produit | Marque | Vitesse | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vitesse | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11563839
|
Cole-Parmer™
39455-09 |
20 à 60 tr/min |
252.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12014356
|
Cole-Parmer™
39455-16 |
15 à 60 tr/min |
263.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Allows a number of hybridization tubes to be placed above.
- Manufactured from stainless steel.
- Enables membranes to be processed using a wave motion.
- Speed range of 0 to 60 oscillations per minute.
Spécification
Tubes d’hybridation | |
Tubes d’hybridation | |
Acier inoxydable | |
Accessoire ; Plateforme basculante |