Learn More
Cole-Parmer™ Rocking Platform
Complement your hybridization incubation systems with this Rocking Platform.
Marque: Cole-Parmer™ 39455-09
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Permet d’accueillir un certain nombre de tubes d’hybridation
- En acier inox
- Permet de traiter les membranes à l’aide d’un mouvement ondulatoire
- Plage de vitesses de 0 à 60 oscillations par minute
Spécification
Tubes d’hybridation | |
Acier inoxydable | |
20 à 60 tr/min |
Tubes d’hybridation | |
Accessoire ; Plateforme basculante |