Learn More
RLBP1L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RLBP1L2 |
---|---|
Concentration | 0.28 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16890995
|
Proteintech
21394-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16880995
|
Proteintech
21394-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Required for normal morphology of late endosomes and/or lysosomes in neurons. Binds phosphatidylinositol 3, 5-bisphosphate (PtdIns(3, 5)P2).Spécification
RLBP1L2 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
A6JUQ6, Q5SYC1, Q8BG92 | |
134829, 215890, 361459 | |
RLBP1L2 Fusion Protein Ag16061 | |
Primary | |
-20°C | |
CLVS2 |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C6orf212, C6orf213, Clavesin 2, CLVS2, RLBP1L2 | |
Clvs2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |