Learn More
Thermo Scientific Chemicals RITA, activateur p53 III
Un dérivé du thiophène tricyclique perméable aux cellules, p53-ciblage
163.82€ - 230.00€
Identifiants chimiques
CAS | 213261-59-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12O3S2 |
Synonyme | 5,5′-(2,5-Furandiyl)bis-2-thiophèneméthanol ; NSC 652287 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15446869
|
Thermo Scientific Chemicals
J65379.MA |
10 mg |
230.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15436869
|
Thermo Scientific Chemicals
J65379.M^ |
1 mg |
163.82€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A cell-permeable, p53-targeting, tricyclic thiophene derivative
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
213261-59-7 | |
C14H12O3S2 | |
5,5′-(2,5-Furandiyl)bis-2-thiophèneméthanol ; NSC 652287 |
Spécification
2°C à 8°C | |
213261-59-7 | |
292,40g/mol | |
Sensible à la lumière | |
Solide cristallin | |
OCC1=CC=C(S1)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(CO)S1 | |
292.37 |
Un dérivé du thiophène tricyclique perméable aux cellules, p53-ciblage | |
C14H12O3S2 | |
5,5′-(2,5-Furandiyl)bis-2-thiophèneméthanol ; NSC 652287 | |
Réactif de transduction de signal | |
KZENBFUSKMWCJF-UHFFFAOYSA-N | |
(5-{5-[5-(hydroxymethyl)thiophen-2-yl]furan-2-yl}thiophen-2-yl)methanol |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous argon
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche